Stampa…
1,8-Naphthyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,8-Diazanaphthalene, Pyrido[2,3-b]pyridine
OR45139-5G OR45139-10G OR45139-1G
APOSOR45139-5GEA 207 EUR
APOSOR45139-5G APOSOR45139-10G APOSOR45139-1G
1,8-Naphthyridine 98%
1,8-Naphthyridine
Formula: C₈H₆N₂
Peso molecolare: 130,1466 g/mol
Punto di fusione: 98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059751
CAS Number: 254-60-4