Stampa…
(S)-cis-Verbenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (1S-(1alpha,2beta,5alpha))-4,6,6-Trimethylbicyclo(3.1.1)hept-3-en-2-ol, (1S,2S)-4,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-ol, Bicyclo(3.1.1)hept-3-en-2-ol, 4,6,6-trimethyl-, (1S,2S,5S)-
OR45137-25G OR45137-5G
APOSOR45137-25GEA 725 EUR
APOSOR45137-25G APOSOR45137-5G
(S)-cis-Verbenol
(S)-cis-Verbenol
Formula: C₁₀H₁₆O
Peso molecolare: 152,237 g/mol
Punto di fusione: 62…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00065444
CAS Number: 18881-04-4