2,2'-Dithienyl disulphide 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR451331-1G
OR451331-25G
OR451331-5G
APOSOR451331-1GEA
21.9
EUR
APOSOR451331-1G
APOSOR451331-25G
APOSOR451331-5G
2,2'-Dithienyl disulphide 95+%
2,2'-Dithienyl disulphide
Formula:
C₈H₆S₄ Punto di ebollizione: 132 °C Punto di fusione: 58 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00066333 CAS Number: 6911-51-9 |