Stampa…
Benzyloxyacetaldehyde diethyl acetal 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR451328-10G OR451328-50G OR451328-100G
APOSOR451328-10GEA 48.1 EUR
APOSOR451328-10G APOSOR451328-50G APOSOR451328-100G
Benzyloxyacetaldehyde diethyl acetal 95%
Benzyloxyacetaldehyde diethyl acetal
Formula: C₁₃H₂₀O₃
Peso molecolare: 224,30 g/mol
Punto di ebollizione: 99…100 °C
Densità: 0,987 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051786
CAS Number: 42783-78-8