Stampa…
4-(Allyloxy)benzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR451327-100G OR451327-25G OR451327-5G
APOSOR451327-100GEA 118 EUR
APOSOR451327-100G APOSOR451327-25G APOSOR451327-5G
4-(Allyloxy)benzaldehyde 97%
4-(Allyloxy)benzaldehyde
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Peso molecolare: 162,19 g/mol
Punto di ebollizione: 150…152 °C
Densità: 1,058 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014133
CAS Number: 40663-68-1