Stampa…
2,4-Dimethylbenzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR451325-25G OR451325-5G
APOSOR451325-25GEA 108 EUR
APOSOR451325-25G APOSOR451325-5G
2,4-Dimethylbenzyl alcohol 97%
2,4-Dimethylbenzyl alcohol
Formula: C₉H₁₂O
Punto di ebollizione: 120 °C
Punto di fusione: 25 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004624
CAS Number: 16308-92-2