Stampa…
Diphenyliodonium chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR451320-25G OR451320-5G OR451320-100G
APOSOR451320-25GEA 164 EUR
APOSOR451320-25G APOSOR451320-5G APOSOR451320-100G
Diphenyliodonium chloride
Diphenyliodonium chloride
Formula: C₁₂H₁₀ClI
Peso molecolare: 316,57 g/mol
Punto di fusione: 233…235 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011909
CAS Number: 1483-72-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III