Stampa…
1,6-Hexanedithiol 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR451319-100G OR451319-25G OR451319-500G
APOSOR451319-100GEA 87 EUR
APOSOR451319-100G APOSOR451319-25G APOSOR451319-500G
1,6-Hexanedithiol 97+%
1,6-Hexanedithiol
Formula: C₆H₁₄S₂
Punto di ebollizione: 118…119 °C
Punto di fusione: –21 °C
Densità: 0,995 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004910
CAS Number: 1191-43-1
UN: 3334
ADR: 9,III