Stampa…
Furfuryl methyl sulphide 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR451317-100G OR451317-25G
APOSOR451317-100GEA 62.5 EUR
APOSOR451317-100G APOSOR451317-25G
Furfuryl methyl sulphide 97+%
Furfuryl methyl sulphide
Formula: C₆H₈OS
Punto di ebollizione: 64…65 °C
Densità: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 63 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009604
CAS Number: 1438-91-1
UN: 3334
ADR: 9,III