Stampa…
1-(Cyanomethyl)pyridinium chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(Cyanomethyl)pyridin-1-ium chloride
OR451315-100G OR451315-25G OR451315-5G
APOSOR451315-100GEA 655 EUR
APOSOR451315-100G APOSOR451315-25G APOSOR451315-5G
1-(Cyanomethyl)pyridinium chloride 97%
1-(Cyanomethyl)pyridinium chloride
Formula: C₇H₇ClN₂
Peso molecolare: 154,60 g/mol
Punto di fusione: 169…174 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00031933
CAS Number: 17281-59-3