6-Phenyl-1-hexanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR451311-10G
OR451311-1G
OR451311-5G
APOSOR451311-10GEA
346
EUR
APOSOR451311-10G
APOSOR451311-1G
APOSOR451311-5G
6-Phenyl-1-hexanol 98%
6-Phenyl-1-hexanol
Formula:
C₁₂H₁₈O Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00014063 CAS Number: 2430-16-2 |