(2-Methoxyphenoxy)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-(2-Methoxyphenoxy)acetic acid
OR451310-100G
OR451310-25G
OR451310-5G
APOSOR451310-100GEA
265
EUR
APOSOR451310-100G
APOSOR451310-25G
APOSOR451310-5G
(2-Methoxyphenoxy)acetic acid 98%
(2-Methoxyphenoxy)acetic acid
Formula:
(C₆H₄OCH₃)OCH₂COOH Peso molecolare: 182,18 g/mol Punto di fusione: 123…126 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014352 CAS Number: 1878-85-9 |