(±)-4-Phenyl-2-butanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR451309-100G
OR451309-25G
OR451309-500G
APOSOR451309-100GEA
163
EUR
APOSOR451309-100G
APOSOR451309-25G
APOSOR451309-500G
(±)-4-Phenyl-2-butanol 98%
(±)-4-Phenyl-2-butanol
Formula:
(C₆H₅)CH₂CH₂CH(OH)CH₃ Punto di ebollizione: 132 °C Densità: 0,97 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00044349 CAS Number: 2344-70-9 |