Stampa…
3-Benzylidene-2,4-pentanedione 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR451308-25G OR451308-5G
APOSOR451308-25GEA 180 EUR
APOSOR451308-25G APOSOR451308-5G
3-Benzylidene-2,4-pentanedione 97%
3-Benzylidene-2,4-pentanedione
Formula: C₁₂H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 185…188 °C
Densità: 1,081 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014990
CAS Number: 4335-90-4