Stampa…
3-Bromo-2,4,6-trimethylaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR451307-25G OR451307-5G
APOSOR451307-25GEA 52.4 EUR
APOSOR451307-25G APOSOR451307-5G
3-Bromo-2,4,6-trimethylaniline 98%
3-Bromo-2,4,6-trimethylaniline
Formula: C₉H₁₂BrN
Peso molecolare: 214,11 g/mol
Punto di ebollizione: 172…173 °C
Punto di fusione: 34,5…39.3 °C
Densità: 1,313 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015476
CAS Number: 82842-52-2