Stampa…
1-Methyl-1,4-cyclohexadiene, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR451306-25G OR451306-5G OR451306-100G
APOSOR451306-25GEA 125 EUR
APOSOR451306-25G APOSOR451306-5G APOSOR451306-100G
1-Methyl-1,4-cyclohexadiene, grado tecnico
1-Methyl-1,4-cyclohexadiene
Formula: C₇H₁₀
Peso molecolare: 94,16 g/mol
Punto di ebollizione: 114…115 °C
Densità: 0,838 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 11 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001538
CAS Number: 4313-57-9
UN: 3295
ADR: 3,II