(2-Mercaptoethyl)pyrazine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-(Pyrazin-2-yl)ethanethiol, Pyrazineethanethiol
OR451304-100G
OR451304-25G
OR451304-500G
APOSOR451304-100GEA
396
EUR
APOSOR451304-100G
APOSOR451304-25G
APOSOR451304-500G
(2-Mercaptoethyl)pyrazine 96%
(2-Mercaptoethyl)pyrazine
Formula:
C₆H₈N₂S Peso molecolare: 140,20 g/mol Punto di ebollizione: 105…110 °C Densità: 1,142 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00053160 CAS Number: 35250-53-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III |