4-(1-Hydroxyethyl)biphenyl 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₄H₁₄O Punto di fusione: 95…97 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016859 CAS Number: 3562-73-0 |