Stampa…
1,9-Nonanedithiol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,9-Dimercaptononane
OR451302-1G OR451302-25G OR451302-5G
APOSOR451302-1GEA 58.2 EUR
APOSOR451302-1G APOSOR451302-25G APOSOR451302-5G
1,9-Nonanedithiol 95+%
1,9-Nonanedithiol
Formula: C₉H₂₀S₂
Peso molecolare: 192,39 g/mol
Punto di ebollizione: 284 °C
Densità: 0,952 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004914
CAS Number: 3489-28-9
UN: 3334
ADR: 9,III