Stampa…
1,4-Butanedithiol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,4-Dimercaptobutane
OR451300-100G OR451300-25G OR451300-500G
APOSOR451300-100GEA 65.4 EUR
APOSOR451300-100G APOSOR451300-25G APOSOR451300-500G
1,4-Butanedithiol
1,4-Butanedithiol
Formula: C₄H₁₀S₂
Peso molecolare: 122.26 g/mol
Punto di ebollizione: 105…106 °C
Punto di fusione: -53
Densità: 1.042 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004906
CAS Number: 1191-08-8