Stampa…
N,N-Dimethylglycine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Dimethylamino)acetic acid, (Dimethylamino)acetic acid
OR45130-25G OR45130-5G OR45130-100G
APOSOR45130-25GEA 29.2 EUR
APOSOR45130-25G APOSOR45130-5G APOSOR45130-100G
N,N-Dimethylglycine 97%
N,N-Dimethylglycine
Formula: C₄H₉NO₂
Peso molecolare: 103,12 g/mol
Punto di fusione: 178…183 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004283
CAS Number: 1118-68-9
EINECS: 214-267-8