Stampa…
1,3-Dibromo-2,2-dimethoxypropane 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR45129-100G OR45129-25G OR45129-500G
APOSOR45129-100GEA 120 EUR
APOSOR45129-100G APOSOR45129-25G APOSOR45129-500G
1,3-Dibromo-2,2-dimethoxypropane 98%
1,3-Dibromo-2,2-dimethoxypropane
Formula: BrH₂CC(OCH₃)₂CH₂Br
Peso molecolare: 261,94 g/mol
Punto di fusione: 65…67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051792
CAS Number: 22094-18-4