Stampa…
O-Benzyl-DL-serine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR45125-25G OR45125-5G
APOSOR45125-25GEA 249 EUR
APOSOR45125-25G APOSOR45125-5G
O-Benzyl-DL-serine 96%
O-Benzyl-DL-serine
Formula: C₁₀H₁₃NO₃
Punto di fusione: 225 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00021724
CAS Number: 5445-44-3
UN: 1728
ADR: 8,II