Stampa…
3-Bromo-4-nitropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR45124-1G OR45124-25G OR45124-5G
APOSOR45124-1GEA 71.3 EUR
APOSOR45124-1G APOSOR45124-25G APOSOR45124-5G
3-Bromo-4-nitropyridine
3-Bromo-4-nitropyridine
Formula: C5H3BrN2O2
Peso molecolare: 202,99 g/mol
Punto di fusione: 66…67 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03085767
CAS Number: 89364-04-5