3-Bromo-p-anisidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR45122-1G
OR45122-5G
APOSOR45122-1GEA
21.9
EUR
APOSOR45122-1G
APOSOR45122-5G
3-Bromo-p-anisidine 97%
3-Bromo-p-anisidine
Formula:
C₇H₈BrNO Punto di fusione: 62 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04094339 CAS Number: 19056-41-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |