Stampa…
(R)-3-Methoxypyrrolidine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR451217-1G OR451217-5G
APOSOR451217-1GEA 85.7 EUR
APOSOR451217-1G APOSOR451217-5G
(R)-3-Methoxypyrrolidine hydrochloride
(R)-3-Methoxypyrrolidine hydrochloride
Formula: C₅H₁₂ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11849816
CAS Number: 474707-30-7