(S)-2-Amino-2-cyclopentylacetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
H-Cyclopentyl-Gly-OH, L-Cyclopentylglycine
OR451207-10G
OR451207-5G
OR451207-1G
APOSOR451207-10GEA
478
EUR
APOSOR451207-10G
APOSOR451207-5G
APOSOR451207-1G
(S)-2-Amino-2-cyclopentylacetic acid 98%
(S)-2-Amino-2-cyclopentylacetic acid
Formula:
C₇H₁₃NO₂ Peso molecolare: 143,18 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03788076 CAS Number: 2521-84-8 |