Stampa…
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclopentylacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Boc-Cpg-OH·DCHA
OR451205-1G OR451205-5G
APOSOR451205-1GEA 97.3 EUR
APOSOR451205-1G APOSOR451205-5G
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclopentylacetic acid
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclopentylacetic acid
Formula: C₁₂H₂₁NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05663437
CAS Number: 109183-72-4