Stampa…
2-Bromo-4-iodoanisole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-4-iodo-1-methoxybenzene
OR45120-1G OR45120-5G
APOSOR45120-1GEA 46.6 EUR
APOSOR45120-1G APOSOR45120-5G
2-Bromo-4-iodoanisole
2-Bromo-4-iodoanisole
Formula: C₇H₆BrIO
Peso molecolare: 312,9304 g/mol
Punto di fusione: 89…92 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03425935
CAS Number: 182056-39-9