2,6-Dicloro-4-nitroanisolo 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₅Cl₂NO₃ Punto di fusione: 97…100 °C Flash Pt: 160 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00061129 CAS Number: 17742-69-7 EINECS: 403-350-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |