Stampa…
3-Amino-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR451185-1G OR451185-250MG
APOSOR451185-1GEA 198 EUR
APOSOR451185-1G APOSOR451185-250MG
3-Amino-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylic acid 97%
3-Amino-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₆N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06410530
CAS Number: 145602-87-5