Stampa…
(R)-(-)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR451180-25G OR451180-5G
APOSOR451180-25GEA 118 EUR
APOSOR451180-25G APOSOR451180-5G
(R)-(-)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
(R)-(-)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
Formula: C₅H₉NO₂
Peso molecolare: 115,13 g/mol
Punto di ebollizione: 147…149 °C/0,06mmHg
Punto di fusione: 83…85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077791
CAS Number: 66673-40-3