Stampa…
2-Methylpyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid-1-tert-butyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Boc-2-methyl-2-pyrrolidinecarboxylic acid, 1-Boc-2-methyl-DL-proline
OR451178-1G OR451178-250MG OR451178-5G
APOSOR451178-1GEA 120 EUR
APOSOR451178-1G APOSOR451178-250MG APOSOR451178-5G
2-Methylpyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid-1-tert-butyl ester
2-Methylpyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid-1-tert-butyl ester
Formula: C₁₁H₁₉NO₄
Peso molecolare: 229,28 g/mol
Punto di fusione: 104…106 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095494
CAS Number: 203869-80-1