Stampa…
4-Bromophenyl cyclobutyl ketone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR451175-5G OR451175-1G
APOSOR451175-5GEA 786 EUR
APOSOR451175-5G APOSOR451175-1G
4-Bromophenyl cyclobutyl ketone 98%
4-Bromophenyl cyclobutyl ketone
Formula: C₁₁H₁₁BrO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03841260
CAS Number: 898790-60-8