Stampa…
4-Bromophthalic anhydride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromoisobenzofuran-1,3-dione
OR45117-100G OR45117-25G OR45117-500G
APOSOR45117-100GEA 48 EUR
APOSOR45117-100G APOSOR45117-25G APOSOR45117-500G
4-Bromophthalic anhydride 98%
4-Bromophthalic anhydride
Formula: C₈H₃BrO₃
Punto di ebollizione: 301 °C
Punto di fusione: 107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191323
CAS Number: 86-90-8