Stampa…
5-Quinolinecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR451147-5G OR451147-1G OR451147-10G
APOSOR451147-5GEA 66.9 EUR
APOSOR451147-5G APOSOR451147-1G APOSOR451147-10G
5-Quinolinecarboxylic acid
5-Quinolinecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₇NO₂
Peso molecolare: 173,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047608
CAS Number: 7250-53-5