Stampa…
(R)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-methanol
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-(1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-3-yl)methanol
OR451146-1G OR451146-25G OR451146-5G
APOSOR451146-1GEA 147 EUR
APOSOR451146-1G APOSOR451146-25G APOSOR451146-5G
(R)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-methanol
(R)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-methanol
Formula: C₁₀H₁₃NO
Peso molecolare: 163,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02684327
CAS Number: 62855-02-1