tert-Butyl (1-(hydroxymethyl)cyclobutyl)carbamate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
N-Boc-1-(hydroxymethyl)cyclobutylamine
OR451134-1G
OR451134-250MG
APOSOR451134-1GEA
271
EUR
APOSOR451134-1G
APOSOR451134-250MG
tert-Butyl (1-(hydroxymethyl)cyclobutyl)carbamate 95%
tert-Butyl (1-(hydroxymethyl)cyclobutyl)carbamate
Formula:
C₁₀H₁₉NO₃ Peso molecolare: 201,2628 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12028429 CAS Number: 1142211-17-3 |