Stampa…
(Bromomethyl)cyclobutane 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Cyclobutyl methyl bromide
OR451132-1G OR451132-5G OR451132-25G
APOSOR451132-1GEA 20.5 EUR
APOSOR451132-1G APOSOR451132-5G APOSOR451132-25G
(Bromomethyl)cyclobutane 98%
(Bromomethyl)cyclobutane
Formula: C₅H₉Br
Peso molecolare: 149,03 g/mol
Punto di ebollizione: 145…148 °C
Densità: 1,339 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 27 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040960
CAS Number: 17247-58-4
UN: 1993
ADR: 3,III