Stampa…
2-Iodo-4-nitrophenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR45113-1G OR45113-250MG
APOSOR45113-1GEA 95.7 EUR
APOSOR45113-1G APOSOR45113-250MG
2-Iodo-4-nitrophenol 97%
2-Iodo-4-nitrophenol
Formula: C₆H₄INO₃
Punto di fusione: 89…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01165664
CAS Number: 89487-91-2