Stampa…
(3,3-Dimethoxycyclobutyl)methanol
Fornitore: Apollo Scientific
OR451123-1G OR451123-10MG OR451123-250MG OR451123-500MG OR451123-2.5G
APOSOR451123-1GEA 171 EUR
APOSOR451123-1G APOSOR451123-10MG APOSOR451123-250MG APOSOR451123-500MG APOSOR451123-2.5G
(3,3-Dimethoxycyclobutyl)methanol
(3,3-Dimethoxycyclobutyl)methanol
Formula: C₇H₁₄O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11110681
CAS Number: 175021-11-1