(1-(4-Bromophenyl)cyclopropyl)methanol 96%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR451112-1G
OR451112-250MG
APOSOR451112-1GEA
201
EUR
APOSOR451112-1G
APOSOR451112-250MG
(1-(4-Bromophenyl)cyclopropyl)methanol 96%
(1-(4-Bromophenyl)cyclopropyl)methanol
Formula:
C₁₀H₁₁BrO Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD07374454 CAS Number: 98480-31-0 |