Stampa…
N-tert-Butylhydroxylamine
Fornitore: Apollo Scientific
OR45111-1G OR45111-250MG
APOSOR45111-1GEA 0 EUR
APOSOR45111-1G APOSOR45111-250MG
N-tert-Butylhydroxylamine
N-tert-Butylhydroxylamine
Formula: C₄H₁₁NO
Punto di fusione: 59…65 °C
Densità: 0,88 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06653532
CAS Number: 16649-50-6