Stampa…
2,4-Dibromoanisole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4511-100G OR4511-25G OR4511-500G
APOSOR4511-100GEA 64.2 EUR
APOSOR4511-100G APOSOR4511-25G APOSOR4511-500G
2,4-Dibromoanisole
2,4-Dibromoanisole
Formula: C₇H₆Br₂O
Punto di ebollizione: 82…88 °C/0,3mmHg
Punto di fusione: 60…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000079
CAS Number: 21702-84-1