Stampa…
(R)-1-Boc-2-Isopropylpiperazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR451095-1G OR451095-5G
APOSOR451095-1GEA 121 EUR
APOSOR451095-1G APOSOR451095-5G
(R)-1-Boc-2-Isopropylpiperazine
(R)-1-Boc-2-Isopropylpiperazine
Formula: C₁₂H₂₄N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07772101
CAS Number: 674792-04-2