Stampa…
2,6-Dichloro-3-cyanopyrazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5-dichloropyrazine-2-carbonitrile
OR45109-10G OR45109-5G
APOSOR45109-10GEA 200 EUR
APOSOR45109-10G APOSOR45109-5G
2,6-Dichloro-3-cyanopyrazine
2,6-Dichloro-3-cyanopyrazine
Formula: C₅HCl₂N₃
Peso molecolare: 173,9875 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13193460
CAS Number: 313339-92-3