Stampa…
Methanesulphonylacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR45106-1G OR45106-25G OR45106-5G
APOSOR45106-1GEA 29 EUR
APOSOR45106-1G APOSOR45106-25G APOSOR45106-5G
Methanesulphonylacetic acid
Methanesulphonylacetic acid
Formula: C₃H₆O₄S
Punto di fusione: 118…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051843
CAS Number: 2516-97-4