Stampa…
Chinolina 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR45105-100G OR45105-500G OR45105-250G OR45105-25G
APOSOR45105-100GEA 69.6 EUR
APOSOR45105-100G APOSOR45105-500G APOSOR45105-250G APOSOR45105-25G
Chinolina 98%
Chinolina
Formula: C₉H₇N
Peso molecolare: 129.16 g/mol
Punto di ebollizione: 236…238 °C
Punto di fusione: –17…–13 °C
Densità: 1.093 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006736
CAS Number: 91-22-5
EINECS: 202-051-6
UN: 2656
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,08160