Stampa…
4-(2-Bromoethyl)tetrahydropyran
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR451047-1G OR451047-5G
APOSOR451047-1GEA 108 EUR
APOSOR451047-1G APOSOR451047-5G
4-(2-Bromoethyl)tetrahydropyran
4-(2-Bromoethyl)tetrahydropyran
Formula: C₇H₁₃BrO
Peso molecolare: 193,0800 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09800414
CAS Number: 4677-20-7
UN: 3265
ADR: 8,III