Stampa…
4-Tetrahydrothiopyranone-1,1-dioxide
Fornitore: Apollo Scientific
OR451043-5G OR451043-25G
APOSOR451043-5GEA 132 EUR
APOSOR451043-5G APOSOR451043-25G
4-Tetrahydrothiopyranone-1,1-dioxide
4-Tetrahydrothiopyranone-1,1-dioxide
Formula: C₅H₈O₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00460698
CAS Number: 17396-35-9